Fontos dokumentumok
532967
Pyridine-d5
≥99.5 atom % D, contains 0.03 % (v/v) TMS
Szinonimák:
Pentadeuteropyridine
About This Item
Javasolt termékek
izotóptisztaság
≥99.5 atom % D
Minőségi szint
Teszt
≥99% (CP)
Forma
solution
tartalmaz
0.03 % (v/v) TMS
robbanási határérték
0.34-6.3 % (lit.)
technika/technikák
NMR: suitable
törésmutató
n20/D 1.506 (lit.)
pH
8.5 (0.2 g/L)
bp
114.4 °C (lit.)
mp
-41 °C (lit.)
sűrűség
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+5
SMILES string
[2H]c1nc([2H])c([2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C5H5N/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H/i1D,2D,3D,4D,5D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JUJWROOIHBZHMG-RALIUCGRSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
62.6 °F
Lobbanási pont (C)
17 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?