Merck
526975
Sigma-Aldrich
(4-Phenoxyphenyl)diphenylsulfonium triflate
Szinonimák:
(4-Phenoxyphenyl)diphenylsulfonium trifluoromethanesulfonate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C25H19F3O4S2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
504.54
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
mp
90-94 °C (lit.)
λmax
256 nm
SMILES string
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.O(c1ccccc1)c2ccc(cc2)[S+](c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C24H19OS.CHF3O3S/c1-4-10-20(11-5-1)25-21-16-18-24(19-17-21)26(22-12-6-2-7-13-22)23-14-8-3-9-15-23;2-1(3,4)8(5,6)7/h1-19H;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DFSWKIGXUOJVAC-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
Cationic photoinitiator. Photoacid generator.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)