Merck
530506
Sigma-Aldrich
Dichloromethane-d2
99.9 atom % D, contains 0.1 % (v/v) TMS
Szinonimák:
Dideuteromethylenechloride, Methylene chloride-d2
About This Item
Lineáris képlet:
CD2Cl2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
86.94
Beilstein:
1733318
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12142201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
izotóptisztaság
99.9 atom % D
Minőségi szint
Teszt
≥99.00% (GC)
form
liquid
tartalmaz
0.1 % (v/v) TMS
kiszerelés
ampule of 1g
glass bottle of 25g
technika/technikák
NMR: suitable
szennyeződések
≤0.0100% water
water
törésmutató
n20/D 1.422 (lit.)
bp
40 °C (lit.)
mp
-97 °C (lit.)
sűrűség
1.362 g/mL at 25 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+2
SMILES string
[2H]C([2H])(Cl)Cl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2/i1D2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YMWUJEATGCHHMB-DICFDUPASA-N
Általános leírás
Dichloromethane-d2 (CD2Cl2) is a deuterated NMR solvent containing 0.1% (v/v) TMS (tetramethylsilane). It is useful in NMR-based research and analyses. Raman spectral analysis of CD2Cl2 in the gas phase has been reported.
Alkalmazás
Dichloromethane-d2 may be used to analyze the three-dimensional structure of (9S,11S)-11-amino-9-deoxo-11,12-deoxy-9,12-epoxyerythromycin by proton NMR derived constrained molecular mechanics.
Javasolt termékek
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Determination of the three-dimensional, solution-phase structure of the macrolide antibiotic oxolide in CD2Cl2 and D2O from NMR constraints.
Steinmetz WE, et al.
Magnetic Resonance in Chemistry, 43(1), 16-20 (2005)
Absolute Raman intensities, force constants, and electro-optical parameters of CH2Cl2, CD2Cl2 and CHDCl2.
Escribano R, et al.
Molecular Physics, 37(2), 361-377 (1979)
Ting Li et al.
Environmental science and pollution research international, 22(15), 11792-11800 (2015-04-11)
We surveyed the occurrence of nine N-nitrosamine species in ten bottled drinking waters from supermarket and other water samples including raw waters, finished waters, and distribution system waters from nine municipal drinking water treatment plants in eight cities of Jiangsu
Alejandro G Lichtscheidl et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 44(36), 16156-16163 (2015-08-22)
The synthesis and full characterization, including Nuclear Magnetic Resonance (NMR) data ((1)H, (13)C{(1)H} and (119)Sn{(1)H}), for a series of Me3SnX (X = O-2,6-(t)Bu2C6H3 (), (Me3Sn)N(2,6-(i)Pr2C6H3) (), NH-2,4,6-(t)Bu3C6H2 (), N(SiMe3)2 (), NEt2, C5Me5 (), Cl, Br, I, and SnMe3) compounds in