Merck
458074
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) dibenzoate
average Mn ~410
Szinonimák:
Polyethylene glycol, Polyethylene glycol dibenzoate, Polyoxyethylene dibenzoate
About This Item
Lineáris képlet:
C7H5O(C2H4O)nC7H5O2
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
molekulatömeg
average Mn ~410
Minőségi szint
törésmutató
n20/D 1.528 (lit.)
bp
217 °C/1 mmHg (lit.)
átmeneti hőmérséklet
Tg −54 °C
sűrűség
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OCCO.OC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C16H14O4/c17-15(13-7-3-1-4-8-13)19-11-12-20-16(18)14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XFDQLDNQZFOAFK-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Plasticizer
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)