Merck
1.13720
Sigma-Aldrich
Dichloromethane-D2
deuteration degree min. 99.8% for NMR spectroscopy MagniSolv
Szinonimák:
Dichloromethane-D2, Dideuteromethylene chloride, Methylene chloride-d2, Dideuterodichloromethane, DCM deuterated
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
CCl2D2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
86.94
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12142201
EC index szám:
216-776-0
NACRES:
NA.22
bp:
39 °C/1013 hPa
gőznyomás:
450 hPa ( 20 °C)
Az árazás és az elérhetőség jelenleg nem elérhető
gőznyomás
450 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
605 °C (DIN 51794)
hatékonyság
1600 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
robbanási határérték
13-22 % (v/v)
pH
7 (20 °C)
bp
39 °C/1013 hPa
mp
-97 °C
sűrűség
1.36 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
ClC(Cl)([2H])[2H]
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2/i1D2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YMWUJEATGCHHMB-DICFDUPASA-N
Általános leírás
A wide range of MagniSolv deuterated solvents with extremely low residual water, excellent chemical purity, and the highest isotopic enrichment available can satisfy the most demanding requirements of researchers. Depending on application and sensitivity of the NMR spectrometer our offer solvents with deuteration degrees between 98% and 99.96%. In case of all the water soluble deuterated standard products, water content is specified according to both Karl Fischer and NMR.
Analízis megjegyzés
Deuteration degree: ≥ 99.8 %
Water (NMR, H₂O): ≤ 0.01 %
Performance test (NMR-spectrum): passes test
Javasolt termékek
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Jogi információk
MAGNISOLV is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Exclamation markHealth hazard
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)