Merck
183342
Sigma-Aldrich
Phenylselenyl chloride
98%
Szinonimák:
Benzeneselenenyl chloride, Benzeneselenyl chloride
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5SeCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
191.52
Beilstein:
1237091
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
form
solid
bp
120 °C/20 mmHg (lit.)
mp
59-62 °C (lit.)
SMILES string
Cl[Se]c1ccccc1
InChI
1S/C6H5ClSe/c7-8-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WJCXADMLESSGRI-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Phenylselenyl chloride is a synthon for 2-amino alcohols. It is a versatile reagent in organic synthesis.
Alkalmazás
Phenylselenyl chloride was used in the synthesis of (cyclobut-1-enylselanyl)benzene.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Met. Corr. 1 - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Tetrahedron, 49, 1841-1841 (1993)
The Journal of Organic Chemistry, 58, 3355-3355 (1993)
Le-Ping Liu et al.
The Journal of organic chemistry, 69(8), 2805-2808 (2004-04-13)
The reaction of methylenecyclopropanes 1 with phenylsulfenyl chloride or phenylselenyl chloride gives (cyclobut-1-enylsulfanyl)benzene or (cyclobut-1-enylselanyl)benzene along with ring-opened product in good total yields at 0 degrees C in various solvents. A plausible mechanism has been proposed.
Inorganic Chemistry, 30, 3402-3402 (1991)
Tetrahedron, 47, 4211-4211 (1991)