Fontos dokumentumok
8.16008
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-Isoleucine
for synthesis
Szinonimák:
(S)-(+)-Isoleucine, iso-Leucine, Ile
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H13NO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
131.17
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
EC index szám:
200-798-2
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Forma
solid
pH
5.5-6.5 (20 °C, 40 g/L in H2O)
mp
279-280 °C (decomposition)
oldhatóság
40 g/L
térfogatsúly
470 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[N+H3][C@@H]([C@H](CC)C)C(=O)[O-]
InChI
1S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-,5-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AGPKZVBTJJNPAG-WHFBIAKZSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=4 in HCl 6 mol/l): +39.5 - +41.5 °
Identity (IR): passes test
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1