Merck
523119
Sigma-Aldrich
2-(Methylthio)benzaldehyde
90%
About This Item
Lineáris képlet:
CH3SC6H4CHO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
152.21
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
90%
Minőségi szint
Teszt
90%
törésmutató
n20/D 1.633 (lit.)
bp
141-143 °C/13 mmHg (lit.)
sűrűség
1.18 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
aldehyde
thioether
SMILES string
[H]C(=O)c1ccccc1SC
InChI
1S/C8H8OS/c1-10-8-5-3-2-4-7(8)6-9/h2-6H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XIOBUABQJIVPCQ-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Rhodium-catalyzed synthesis of amides from aldehydes and azides by chelation-assisted C-H bond activation.
Bing Zhou et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 19(32), 10511-10515 (2013-07-03)