Merck
938130
Sigma-Aldrich
Chloroplatinic acid hydrate
greener alternative
Technipur®, ≥99.9% trace metals basis
Szinonimák:
Hexachloroplatinic(IV) acid hydrate, Hydrogen hexachloroplatinate(IV) hydrate, Platinic chloride hydrate
About This Item
Lineáris képlet:
H2PtCl6 · xH2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
409.81 (anhydrous basis)
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
Minőségi szint
Teszt
≥99.9% trace metals basis
form
powder, crystals or chunks
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
szennyeződések
≤1000.0 ppm (trace metals analysis)
mp
60 °C (lit.)
sűrűség
2.43 g/mL at 25 °C (lit.)
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
O.Cl.Cl.Cl[Pt](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.H2O.Pt/h6*1H;1H2;/q;;;;;;;+4/p-4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SLIOYUPLNYLSSR-UHFFFAOYSA-J
Általános leírás
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
Alkalmazás
Chloroplatinic acid hydrate is a popular platinum precursor which is used as catalyst for polymer electrolyte fuel cells, in sensors.
Jogi információk
Technipur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Polyol synthesis of reduced graphene oxide supported platinum electrocatalysts for fuel cells: Effect of Pt precursor, support oxidation level and pH
Hoe L P, et al.
International Journal of Hydrogen Energy, 43(35), 16998-17011 (2018)
Electrochemical biosensor based on dewdrop-like platinum nanoparticles-decorated silver nanoflowers nanocomposites for H2O2 and glucose detection
Huang ,Z et al.
Journal of the Electrochemical Society, 166(13), B1138-B1138 (2019)
Highly sensitive, flexible H2 gas sensors based on less platinum bimetallic Ni?Pt nanocatalyst-functionalized carbon nanofibers
Nair K G, et al.
ACS applied electronic materials, 3(4), 1621-1633 (2021)