Fontos dokumentumok
P7082
Chloroplatinic acid hexahydrate
BioXtra
Szinonimák:
Hexachloroplatinic acid hexahydrate, Hydrogen hexachloroplatinate(IV) hexahydrate, Platinic chloride hexahydrate
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioXtra
Minőségi szint
form
powder
koncentráció
≥37.5% Pt (gravimetric)
szennyeződések
≤0.005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
oldhatóság
H2O: 0.5 M, clear, orange
anion nyomok
sulfate (SO42-): ≤0.05%
kation nyomok
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.01%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.005%
NH4+: ≤0.2%
Na: ≤0.01%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
O.O.O.O.O.O.Cl.Cl.Cl[Pt](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.6H2O.Pt/h6*1H;6*1H2;/q;;;;;;;;;;;;+4/p-4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PIJUVEPNGATXOD-UHFFFAOYSA-J
Alkalmazás
- Pt decorated MoS(2) nanoflakes for ultrasensitive resistive humidity sensor: This study explores the use of chloroplatinic acid hexahydrate as a precursor for depositing platinum on MoS2 nanoflakes, enhancing their performance in humidity sensing applications (Burman et al., 2018).
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1