Fontos dokumentumok
520705
Platinum on alumina
extent of labeling: 0.5 wt. % loading, spheres
Szinonimák:
ESCAT™ 226, Pt/Al2O3
About This Item
Javasolt termékek
form
spheres
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
core: platinum
reagent type: catalyst
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
a címkézés mértéke
0.5 wt. % loading
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
[Pt]
InChI
1S/Pt
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- In-situ ion exchange preparation of platinum-carbon nanotubes electrode
- PtRu nanoparticles supported on nitrogen-doped porous carbon for use in fuel cells
- Producing hydrogen from methylcyclohexane
- Microfibrous structured catalytic packings for miniature methanol fuel processors
Used for:
- Self-assembled monolayer of graphene-platinum counter electrode for efficient dye-sensitized solar cells
- Borohydride interaction with metal surfaces
- in the hydrodechlorination of chlorobenzenes
- oxidation, reduction, and decomposition
- in methanol steam reforming
- hydrocarbon combustion
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)