Fontos dokumentumok
205966
Platinum on alumina
extent of labeling: 1 wt. % loading, powder
Szinonimák:
Pt/Al2O3
Összes fotó(2)
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
core: platinum
reagent type: catalyst
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
a címkézés mértéke
1 wt. % loading
környezetbarátabb alternatív kategória
, Enabling
SMILES string
[Pt]
InChI
1S/Pt
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.
Alkalmazás
Platinum on alumina (Pt/Al2O3) (1 wt. % loading, powder) can be used as a catalyst for a variety of applications, such as:
- in the hydrodechlorination of chlorobenzenes
- oxidation, reduction, and decomposition
- in methanol steam reforming
- hydrocarbon combustion
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Kinetics of o-Xylene Combustion over a Pt/Alumina Catalyst
Chemical Engineering & Technology, 35(12), 2147-2154 (2012)
Preparation of Platinum-Supported Alumina Lewis Superacid Catalyst Using a CVD Method
Studies in Surface Science and Catalysis, 90, 257-262 (1994)
Low-temperature hydrodechlorination of chlorobenzenes on platinum-supported alumina catalysts
Applied Catalysis A: General, 250(12), 247-254 (2003)
N-butanol removal over alumina supported platinum catalysts
Applied Catalysis. B, Environmental, 132-133, 132-141 (2013)
Catalysis in Petrochemical Processes, edited by M.S. Matar, M.J. Mirbach, H.A. Tayim null