Merck
282804
Sigma-Aldrich
1,4,8,11-Tetramethyl-1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane
98%
Szinonimák:
1,4,8,11-Tetramethylcyclam
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C14H32N4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
256.43
Beilstein:
1210788
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
98%
form
solid
mp
38-42 °C (lit.)
SMILES string
CN1CCCN(C)CCN(C)CCCN(C)CC1
InChI
1S/C14H32N4/c1-15-7-5-8-17(3)13-14-18(4)10-6-9-16(2)12-11-15/h5-14H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HRFJEOWVAGSJNW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Ivana Víšová et al.
Macromolecular bioscience, 20(3), e1900351-e1900351 (2020-02-12)
Ultra-low fouling and functionalizable coatings represent emerging surface platforms for various analytical and biomedical applications such as those involving examination of cellular interactions in their native environments. Ultra-low fouling surface platforms as advanced interfaces enabling modulation of behavior of living
Cikkek
Micro review of reversible addition/fragmentation chain transfer (RAFT) polymerization.
Protocols
We present an article about RAFT, or Reversible Addition/Fragmentation Chain Transfer, which is a form of living radical polymerization.
We presents an article featuring procedures that describe polymerization of methyl methacrylate and vinyl acetate homopolymers and a block copolymer as performed by researchers at CSIRO.
Polymerization via ATRP procedures demonstrated by Prof. Dave Haddleton's research group at the University of Warwick.