Merck
477249
Sigma-Aldrich
Dibenzo-21-crown-7
97%
Szinonimák:
6,7,9,10,12,13,20,21,23,24-Decahydrodibenzo[b,k][1,4,7,10,13,16,19]heptaoxacycloheneicosin, Dibenzo-21-crown-7 ether
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C22H28O7
CAS-szám:
Molekulatömeg:
404.45
Beilstein:
1693830
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
mp
103-107 °C (lit.)
funkcionális csoport
ether
SMILES string
C1COCCOc2ccccc2OCCOCCOc3ccccc3OCCO1
InChI
1S/C22H28O7/c1-3-7-21-19(5-1)26-15-11-23-9-10-24-12-16-27-20-6-2-4-8-22(20)29-18-14-25-13-17-28-21/h1-8H,9-18H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JKCQOMAQPUYHPL-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Beshare Hashemi et al.
Journal of separation science, 38(24), 4248-4254 (2015-10-16)
In this work, we report the first application of ion-imprinted technology via precipitation polymerization for simple and practical determination of rubidium ions. The rubidium-ion-imprinted polymer nanoparticles were prepared using dibenzo-21-crown-7 as a selective ligand, methacrylic acid as functional monomer, ethylene