Fontos dokumentumok
464309
Methoxyperfluorobutane
99%, mixture of n- and iso-butyl isomers
Szinonimák:
Nonafluorobutyl methyl ether, HFE-7100, Methoxynonafluorobutane, Methoxyperfluorobutane, Nonafluoromethoxybutane
Teszt
99%
törésmutató
n20/D 1.3 (lit.)
bp
60 °C (lit.)
mp
−135 °C (lit.)
sűrűség
1.52 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ether
fluoro
SMILES string
COC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F.COC(F)(F)C(F)(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/2C5H3F9O/c1-15-5(13,14)3(8,9)2(6,7)4(10,11)12;1-15-5(13,14)2(6,3(7,8)9)4(10,11)12/h2*1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OKIYQFLILPKULA-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- In the synthesis of various aryl fluoride derivatives via electrophilic fluorination of aryl and heteroaryl Grignard reagents.
- In grafting of fluorinated diblock copolymers onto silica particles.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?