Fontos dokumentumok
8.03060
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethylaniline
for synthesis
Szinonimák:
N,N-Dimethylaniline, Dimethylaminobenzene
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5N(CH3)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
121.18
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
EC index szám:
204-493-5
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
≥99% (GC)
gőznyomás
0.53 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
370 °C (DIN 51794)
hatékonyság
1120 mg/kg LD50, oral (Rat)
1700 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
1.2-7 % (v/v)
pH
7.4 (20 °C, 1.2 g/L in H2O)
bp
192-195 °C/1013 hPa
mp
2.5 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 75 °C
oldhatóság
1.2 g/L
sűrűség
0.96 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
N(C)(C)c1ccccc1
InChI
1S/C8H11N/c1-9(2)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JLTDJTHDQAWBAV-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
<ul>
<li><strong>Dual Fluorescence Bioimaging:</strong> N,N-Dimethylaniline derivatives to develop NIR-II emissive donor-acceptor-donor fluorophores. These compounds are used for dual fluorescence bioimaging and photothermal therapy applications, illustrating the critical role of N,N-Dimethylaniline in the development of new biomedical imaging agents (Sparks et al., 2024).</li>
<li><strong>Real-Time Monitoring of Biomolecules: </strong>Dimethylaniline is used in the construction of a fluorescent probe for in vivo real-time imaging and inhibition of A and beta;-fibril formation (Chen et al., 2024).</li>
<li><strong><strong>Photoinduced Electron Transfer Studies: </strong></strong>N,N-dimethylaniline is used in the quenching of the S1 state of two polar dyes, coumarin 152a and Nile red (Verma et al., 2024).</li>
</ul>
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.955 - 0.957
Identity (IR): passes test
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
167.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
75 °C - closed cup