Merck
511781
Sigma-Aldrich
2,6-Difluorophenyl isothiocyanate
98%
About This Item
Lineáris képlet:
F2C6H3NCS
CAS-szám:
Molekulatömeg:
171.17
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
98%
Minőségi szint
Teszt
98%
törésmutató
n20/D 1.604 (lit.)
bp
217 °C (lit.)
sűrűség
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
fluoro
isothiocyanate
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Fc1cccc(F)c1N=C=S
InChI
1S/C7H3F2NS/c8-5-2-1-3-6(9)7(5)10-4-11/h1-3H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DBSXNGIBAKYMSS-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
2,6-Difluorophenyl isothiocyanate (1,3-Difluoro-2-isothiocyanatobenzene), an aryl isocyanate, can be prepared from difluoroaniline. 1H-[1,2,4]triazole-3,5-diamine undergoes acylation with 2,6-difluorophenyl isothiocyanate to form the corresponding 1-acyl-1H-[1,2,4]triazole-3,5-diamine.
Piktogramok
Health hazardCorrosion
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
219.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
104 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
1-Acyl-1H-[1,2,4] triazole-3,5-diamine Analogues as Novel and Potent Anticancer Cyclin-Dependent Kinase Inhibitors: Synthesis and Evaluation of Biological Activities.
Lin R, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 48(13), 4208-4211 (2005)
J W Tilley et al.
Journal of medicinal chemistry, 23(12), 1387-1392 (1980-12-01)
Structure-activity studies were carried out on a series of antihypertensive 1-(2-aminoethyl)-3-(substituted phenyl)thioureas. From this class of compounds, the 2,6-dichlorophenyl analogue 2 was found to have potent oral antihypertensive activity in two hypertensive rat models and the renal hypertensive dog. In