Merck
498505
Sigma-Aldrich
6-Ethoxy-6-oxohexylzinc bromide solution
0.5 M in THF
About This Item
Lineáris képlet:
C2H5O2C(CH2)5ZnBr
CAS-szám:
Molekulatömeg:
288.50
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
koncentráció
0.5 M in THF
sűrűség
0.98 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
ester
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCOC(=O)CCCCC[Zn]Br
InChI
1S/C8H15O2.BrH.Zn/c1-3-5-6-7-8(9)10-4-2;;/h1,3-7H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IZONVKQHIRKQIV-UHFFFAOYSA-M
Jogi információk
Product of Rieke® Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
1.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-17 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)