Fontos dokumentumok
636916
Indium tin oxide coated glass slide, rectangular
surface resistivity 15-25 Ω/sq, slide
Szinonimák:
ITO, ITO coated slide, rectangular
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
fajlagos felületi ellenállás
15-25 Ω/sq
H × Sz × vastagság
75 mm × 25 mm × 1.1 mm
áteresztőképesség
>78%
törésmutató
n20/D 1.517 (lit.)
SMILES string
O=[Sn]=O.O=[In]O[In]=O
InChI
1S/2In.5O.Sn
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LNNWKAUHKIHCKO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Fizikai tulajdonságok
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Dye-sensitized solar cells directly convert sunlight to electricity
Dye-sensitized solar cells (DSSCs) attract attention for high performance and potential low-cost production in solar energy.
Organic Semiconductor Laser Materials
Organic photovoltaics (OPVs) represent a low-cost, lightweight, and scalable alternative to conventional solar cells. While significant progress has been made in the development of conventional bulk heterojunction cells, new approaches are required to achieve the performance and stability necessary to enable commercially successful OPVs.