Merck
576360
Sigma-Aldrich
Indium tin oxide coated boro-aluminosilicate glass slide
surface resistivity 5-15 Ω/sq, slide
Szinonimák:
ITO coated slide
About This Item
Lineáris képlet:
In2O3 · (SnO2)x
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
fajlagos felületi ellenállás
5-15 Ω/sq
H × Sz × vastagság
75 mm × 25 mm × 1.1 mm
áteresztőképesség
>85%
törésmutató
n20/D 1.5290-1.5460 (lit.)
átmeneti hőmérséklet
softening point 975 °C
SMILES string
O=[Sn]=O.O=[In]O[In]=O
InChI
1S/2In.5O.Sn
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LNNWKAUHKIHCKO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Typical composition 55.0% SiO2, 7.0% B2O3, 10.4% Al2O3, 21.0% CaO, and 1.0% Na2O. Strain point of slide is 666 °C.
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Professor Shinar highlights low-cost, disposable sensor configurations in organic and hybrid electronics for healthcare applications.
A transparent conductive electrode (TCE) is an essential component of various optoelectronic devices such as solar cells, liquid-crystal displays (LCD), light-emitting diodes (LED), and touch screens.
Progress in solution-processed functional materials leads to thin-film optoelectronic devices for industrial and consumer electronics.
Professor Chen (Nankai University, China) and his team explain the strategies behind their recent record-breaking organic solar cells, reaching a power conversion efficiency of 17.3%.