Merck
456322
Sigma-Aldrich
2,2,4-Trimethylpentane-d18
98 atom % D
Szinonimák:
Isooctane-d18
About This Item
Lineáris képlet:
(CD3)2CDCD2C(CD3)3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
132.34
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
98 atom % D
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
törésmutató
n20/D 1.387 (lit.)
bp
98-99 °C (lit.)
mp
-107 °C (lit.)
sűrűség
0.820 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+18
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C8H18/c1-7(2)6-8(3,4)5/h7H,6H2,1-5H3/i1D3,2D3,3D3,4D3,5D3,6D2,7D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NHTMVDHEPJAVLT-FKVAJJEHSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
10.4 °F
Lobbanási pont (C)
-12.00 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)