Merck
636908
Sigma-Aldrich
Indium tin oxide coated glass slide, rectangular
surface resistivity 30-60 Ω/sq, slide
Szinonimák:
ITO, ITO coated slide, rectangular
About This Item
Lineáris képlet:
In2O3 · (SnO2)x
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
fajlagos felületi ellenállás
30-60 Ω/sq
H × Sz × vastagság
75 mm × 25 mm × 1.1 mm
áteresztőképesség
>84%
törésmutató
n20/D 1.517 (lit.)
SMILES string
O=[Sn]=O.O=[In]O[In]=O
InChI
1S/2In.5O.Sn
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LNNWKAUHKIHCKO-UHFFFAOYSA-N
Fizikai tulajdonságok
Thickness of ITO coating is 300-600 Å.
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Leah V Sibener et al.
Cell, 174(3), 672-687 (2018-07-28)
TCR-signaling strength generally correlates with peptide-MHC binding affinity; however, exceptions exist. We find high-affinity, yet non-stimulatory, interactions occur with high frequency in the human T cell repertoire. Here, we studied human TCRs that are refractory to activation by pMHC ligands despite
Cikkek
Dye-sensitized solar cells directly convert sunlight to electricity
Dye-sensitized solar cells (DSSCs) attract attention for high performance and potential low-cost production in solar energy.
Organic Semiconductor Laser Materials
Organic photovoltaics (OPVs) represent a low-cost, lightweight, and scalable alternative to conventional solar cells. While significant progress has been made in the development of conventional bulk heterojunction cells, new approaches are required to achieve the performance and stability necessary to enable commercially successful OPVs.
Összes mutatása