Merck
900074
Sigma-Aldrich
Vitamin K2 (MK-7)-(5,6,7,8-d4,2-methyl-d3)
≥98 atom % D, ≥95% (CP)
Szinonimák:
Menaquinone-7-(5,6,7,8-d4,2-methyl-d3)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C46D7H57O2
Molekulatömeg:
656.04
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
≥98 atom % D
Minőségi szint
Teszt
≥95% (CP)
Forma
powder
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
szín
yellow
mp
54 °C
tömegeltolódás
M+7
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C1C(C([2H])([2H])[2H])=C(C/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CCC=C(C)C)C(C2=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C21)=O
InChI
1S/C46H64O2/c1-34(2)18-12-19-35(3)20-13-21-36(4)22-14-23-37(5)24-15-25-38(6)26-16-27-39(7)28-17-29-40(8)32-33-42-41(9)45(47)43-30-10-11-31-44(43)46(42)48/h10-11,18,20,22,24,26,28,30-32H,12-17,19,21,23,25,27,29,33H2,1-9H3/b35-20+,36-22+,37-24+,38-26+,39-28+,40-32+/i9D3,10D,11D,30D,31D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RAKQPZMEYJZGPI-HRQALKRPSA-N
Általános leírás
Vitamin K2, also known as menaquinone, is a polyisoprenoid-substituted napthoquinone. Menaquinone-7 (MK-7) is a subtype of vitamin K2. It is found in animals, soy protein, fermented products and is primarily produced by bacteria.
Vitamin K2 (MK-7)-(5,6,7,8-d4,2-methyl-d3) is a deuterated vitamin K2 wherein C-5, C-6, C-7, C-8, and 2-methyl protons are replaced by deuterium.
Alkalmazás
Vitamin K2 (MK-7)-(5,6,7,8-d4,2-methyl-d3) can be used as a stable isotope internal standard for data interpretation in specific biological samples.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Production of menaquinone (vitamin K2)-7 by Bacillus subtilis
Sato T, et al.
Journal of Bioscience and Bioengineering, 91(1), 16-20 (2001)
Vitamin K
Textbook of Veterinary Physiological Chemistry (2014)