Fontos dokumentumok
660302
Sodium D-3-hydroxybutyrate-1,2-13C2
endotoxin tested, 99 atom % 13C
Szinonimák:
D-3-Hydroxybutyric acid-1,2-13C2 sodium salt
About This Item
Javasolt termékek
izotóptisztaság
99 atom % 13C
form
solid
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
alkalmasság
endotoxin tested
tömegeltolódás
M+2
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Na+].C[C@@H](O)[13CH2][13C]([O-])=O
InChI
1S/C4H8O3.Na/c1-3(5)2-4(6)7;/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1/t3-;/m1./s1/i2+1,4+1;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NBPUSGBJDWCHKC-QWKZBMQZSA-M
Alkalmazás
Endotoxin testing is done on the bulk form of the product before subdivision packaging. This bulk test does not guarantee that the subdivision or repackaged aliquot is endotoxin-free when it is received or used by the customer and does not imply suitability for any particular purpose. If the product must be endotoxin-free for the intended application, the product should be tested prior to actual use.
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)