Merck
490202
Sigma-Aldrich
Malonic acid-13C3
99 atom % 13C
Szinonimák:
13C Labeled malonic acid, Propanedioic acid-13C3
About This Item
Lineáris képlet:
13CH2(13CO2H)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
107.04
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Minőségi szint
Forma
solid
mp
132-135 °C (dec.) (lit.)
tömegeltolódás
M+3
SMILES string
O[13C](=O)[13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C3H4O4/c4-2(5)1-3(6)7/h1H2,(H,4,5)(H,6,7)/i1+1,2+1,3+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OFOBLEOULBTSOW-VMIGTVKRSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
341.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
172 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)