Merck
776211
Sigma-Aldrich
Methylmalonic acid-13C4
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
13C4H6O4
Molekulatömeg:
122.06
MDL-szám:
UNSPSC kód:
51113400
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Teszt
98% (CP)
Forma
solid
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
tömegeltolódás
M+4
SMILES string
O[13C]([13CH]([13CH3])[13C](O)=O)=O
InChI
1S/C4H6O4/c1-2(3(5)6)4(7)8/h2H,1H3,(H,5,6)(H,7,8)/i1+1,2+1,3+1,4+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZIYVHBGGAOATLY-JCDJMFQYSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)