Fontos dokumentumok
488968
DL-Aspartic acid-4-13C
99 atom % 13C
Összes fotó(1)
About This Item
Lineáris képlet:
HO213CCH2CH(NH2)CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
134.10
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
Javasolt termékek
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Minőségi szint
Forma
solid
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
NC(C[13C](O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/i3+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CKLJMWTZIZZHCS-LBPDFUHNSA-N
Related Categories
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)