Merck
488798
Sigma-Aldrich
Diethyl malonate-1,3-13C2
99 atom % 13C
Szinonimák:
Diethyl propanedioate-1,3-13C2
About This Item
Lineáris képlet:
CH2(13CO2C2H5)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
162.15
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
törésmutató
n20/D 1.414 (lit.)
bp
199 °C (lit.)
mp
−51-−50 °C (lit.)
sűrűség
1.067 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+2
SMILES string
CCO[13C](=O)C[13C](=O)OCC
InChI
1S/C7H12O4/c1-3-10-6(8)5-7(9)11-4-2/h3-5H2,1-2H3/i6+1,7+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IYXGSMUGOJNHAZ-AKZCFXPHSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
194.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
90.00 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)