Merck
490199
Sigma-Aldrich
Malonic acid-1,3-13C2
99 atom % 13C
Szinonimák:
Propanedioic-1,3-13C2 acid
About This Item
Lineáris képlet:
CH2(13CO2H)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
106.05
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Minőségi szint
form
solid
mp
132-135 °C (dec.) (lit.)
tömegeltolódás
M+2
SMILES string
O[13C](=O)C[13C](O)=O
InChI
1S/C3H4O4/c4-2(5)1-3(6)7/h1H2,(H,4,5)(H,6,7)/i2+1,3+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OFOBLEOULBTSOW-SUEIGJEOSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
341.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
172.00 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)