Merck
490180
Sigma-Aldrich
Maleic acid-2,3-13C2
99 atom % 13C
Szinonimák:
2-Butenedioic-2,3-13C2 acid
About This Item
Lineáris képlet:
HO2C13CH=13CHCO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
118.06
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
Forma
solid
mp
137-140 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+2
SMILES string
OC(=O)\[13CH]=[13CH]/C(O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1-/i1+1,2+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VZCYOOQTPOCHFL-GQTGYUFJSA-N
Related Categories
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)