Merck
752576
Sigma-Aldrich
Fumaric acid-1,4-13C2,2,3-d2
greener alternative
≥99 atom % 13C, ≥98 atom % D, ≥98% (CP)
About This Item
Lineáris képlet:
HOO13CCD=CD13COOH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
120.07
UNSPSC kód:
12352106
izotóptisztaság
≥99 atom % 13C
≥98 atom % D
Teszt
≥98% (CP)
Forma
solid
környezetbarátabb alternatív termék pontszám
old score: 59
new score: 48
Find out more about DOZN™ Scoring
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Less Hazardous Chemical Syntheses
Safer Solvents and Auxiliaries
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
mp
298-300 °C (subl.) (lit.)
környezetbarátabb alternatív kategória
tömegeltolódás
M+4
SMILES string
O[13C](/C([2H])=C([2H])/[13C](O)=O)=O
Általános leírás
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives. This product belongs to category of Re-engineered products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Less Hazardous Chemical Syntheses”, “Safer Solvents and Auxiliaries” and “Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention”. Click here to view its DOZN scorecard.
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)