Merck
489271
Sigma-Aldrich
Ethyl acetoacetate-3-13C
99 atom % 13C
Szinonimák:
Ethyl 3-oxobutanoate-3-13C
About This Item
Lineáris képlet:
CH313COCH2CO2CH2CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
131.13
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
törésmutató
n20/D 1.419 (lit.)
bp
181 °C (lit.)
mp
−43 °C (lit.)
sűrűség
1.037 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
CCOC(=O)C[13C](C)=O
InChI
1S/C6H10O3/c1-3-9-6(8)4-5(2)7/h3-4H2,1-2H3/i5+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XYIBRDXRRQCHLP-HOSYLAQJSA-N
Related Categories
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
183.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
84 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)