Merck
492574
Sigma-Aldrich
Ethyl acetoacetate-3,4-13C2
99 atom % 13C
About This Item
Lineáris képlet:
13CH313COCH2CO2CH2CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
132.13
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
törésmutató
n20/D 1.419 (lit.)
bp
181 °C (lit.)
mp
−43 °C (lit.)
sűrűség
1.045 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+2
SMILES string
CCOC(=O)C[13C]([13CH3])=O
InChI
1S/C6H10O3/c1-3-9-6(8)4-5(2)7/h3-4H2,1-2H3/i2+1,5+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XYIBRDXRRQCHLP-BFQMUAMKSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
183.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
84 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)