Merck
488933
Sigma-Aldrich
DL-Alanine-3,3,3-d3
99 atom % D
About This Item
Lineáris képlet:
CD3CH(NH2)CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
92.11
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
99 atom % D
Minőségi szint
form
solid
mp
289 °C (dec.) (lit.)
tömegeltolódás
M+3
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C(N)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/i1D3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QNAYBMKLOCPYGJ-FIBGUPNXSA-N
Related Categories
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Alberto Valdés et al.
Scientific reports, 11(1), 5058-5058 (2021-03-05)
Diabetic nephropathy (DN) is the leading cause of chronic kidney disease. Although hyperglycaemia has been determined as the most important risk factor, hypoxia also plays a relevant role in the development of this disease. In this work, a comprehensive metabolomic