Merck
487783
Sigma-Aldrich
Acetanilide-15N
98 atom % 15N
Szinonimák:
N-Phenylacetamide-15N
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CO15NHC6H5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
136.16
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
98 atom % 15N
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
form
solid
bp
304 °C (lit.)
mp
113-115 °C (lit.)
sűrűség
1.230 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
CC(=O)[15NH]c1ccccc1
InChI
1S/C8H9NO/c1-7(10)9-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3,(H,9,10)/i9+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FZERHIULMFGESH-QBZHADDCSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
321.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
161.00 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)