Merck
600105
Sigma-Aldrich
L-Cystine-15N2
98 atom % 15N
About This Item
Lineáris képlet:
-[SCH2CH(15NH2)CO2H]2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
242.29
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
98 atom % 15N
Teszt
98% (CP)
Forma
solid
mp
240 °C
tömegeltolódás
M+2
SMILES string
[15NH2][C@@H](CSSC[C@H]([15NH2])C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H12N2O4S2/c7-3(5(9)10)1-13-14-2-4(8)6(11)12/h3-4H,1-2,7-8H2,(H,9,10)(H,11,12)/t3-,4-/m0/s1/i7+1,8+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LEVWYRKDKASIDU-NHLQVRHMSA-N
Related Categories
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)