Fontos dokumentumok
446424
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl alcohol
97%
Szinonimák:
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenylmethanol, 4-Hydroxymethyl-2,6-di-tert-butylphenol
Teszt
97%
Forma
solid
mp
139-141 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
SMILES string
CC(C)(C)c1cc(CO)cc(c1O)C(C)(C)C
InChI
1S/C15H24O2/c1-14(2,3)11-7-10(9-16)8-12(13(11)17)15(4,5)6/h7-8,16-17H,9H2,1-6H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HNURKXXMYARGAY-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- 2,6-di-tert-butyl-4-(dodecylselanylmethyl)phenol and bis(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl) selenide by reacting with dodecaneselenolate and sodium selenide.
- Monomeric antioxidant by reacting with imidazole and N-[4-(chlorocarbonyl)phenyl]maleimide.
- Sulfur-containing butylated hydroxytoluene derivatives by reacting with aryl/alky dithiols.
- 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzaldehyde by oxidation reaction using stabilized IBX.
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?