Merck
176028
Sigma-Aldrich
Methylamine-d5 deuteriochloride
98 atom % D
Szinonimák:
Methylammonium-d6 chloride
About This Item
Lineáris képlet:
CD3ND2·DCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
73.56
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
98 atom % D
form
solid
mp
232-234 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+6
SMILES string
Cl[2H].[2H]N([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/CH5N.ClH/c1-2;/h2H2,1H3;1H/i1D3;/hD3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NQMRYBIKMRVZLB-MIOFBDNISA-N
Related Categories
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)