Fontos dokumentumok
319856
Acetophenone-(phenyl-d5)
99 atom % D
Szinonimák:
Acetophenone-2′,3′,4′,5′,6′-d5
Összes fotó(1)
About This Item
Lineáris képlet:
C6D5COCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
125.18
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
Javasolt termékek
izotóptisztaság
99 atom % D
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
törésmutató
n20/D 1.5335 (lit.)
bp
202 °C (lit.)
mp
19-20 °C (lit.)
sűrűség
1.073 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+5
SMILES string
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C(C)=O
InChI
1S/C8H8O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3/i2D,3D,4D,5D,6D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KWOLFJPFCHCOCG-VIQYUKPQSA-N
Related Categories
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
168.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
76.00 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?