Merck
485608
Sigma-Aldrich
Lauric acid-12,12,12-d3
98 atom % D
Szinonimák:
Dodecanoic acid-12,12,12-d3
About This Item
Lineáris képlet:
CD3(CH2)10CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
203.34
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
98 atom % D
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
Forma
solid
bp
225 °C/100 mmHg (lit.)
mp
44-46 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+3
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])CCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C12H24O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14/h2-11H2,1H3,(H,13,14)/i1D3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
POULHZVOKOAJMA-FIBGUPNXSA-N
Related Categories
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
235.4 °F
Lobbanási pont (C)
113.00 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)