Merck
372374
Sigma-Aldrich
Mesitylene-d12
98 atom % D
Szinonimák:
1,3,5-Trimethylbenzene-d12
About This Item
Lineáris képlet:
C6D3(CD3)3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
132.27
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
98 atom % D
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.496 (lit.)
sűrűség
0.947 g/mL at 25 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+12
SMILES string
[2H]c1c(c([2H])c(c([2H])c1C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C9H12/c1-7-4-8(2)6-9(3)5-7/h4-6H,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,4D,5D,6D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AUHZEENZYGFFBQ-ZPMNDIOMSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
127.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
53.00 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Xiaoyong Lu et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 19(9), 14292-14303 (2014-09-13)
Gated molecular encapsulations, with baskets of type 1, are postulated to occur by the mechanism in which solvent molecule penetrates the inner space of 1, through one of its apertures, while the residing guest simultaneously departs the cavity. In the
F Aladar Bencsath et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 407(14), 4079-4090 (2015-03-23)
A headspace solid-phase microextraction gas chromatography-mass spectrometry (SPME GC-MS) method is described, to screen seafood for volatile organic compounds (VOCs) associated with petrochemical taint. VOCs are extracted from the headspace of heated sample homogenates by adsorption onto a SPME fiber