Merck
486639
Sigma-Aldrich
Lauric acid-12-13C
99 atom % 13C
Szinonimák:
Dodecanoic acid-12-13C
About This Item
Lineáris képlet:
13CH3(CH2)10CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
201.31
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Minőségi szint
form
solid
elérhetőség
available only in Japan
bp
225 °C/100 mmHg (lit.)
mp
44-46 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
[13CH3]CCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C12H24O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14/h2-11H2,1H3,(H,13,14)/i1+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
POULHZVOKOAJMA-OUBTZVSYSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
235.4 °F
Lobbanási pont (C)
113.00 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)