Merck
709638
Sigma-Aldrich
cis-Urocanic acid-1,2,3-13C3
99 atom % 13C, 98% (CP)
Szinonimák:
cis-UCA-13C3, cis-3-(1H-imidazol-4-yl)-2-propenoic acid-13C3
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
13C3C3H6N2O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
141.10
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Minőségi szint
Teszt
98% (CP)
form
solid
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
mp
226-228 °C
tömegeltolódás
M+3
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O[13C](=O)\[13CH]=[13CH]/c1c[nH]cn1
InChI
1S/C6H6N2O2/c9-6(10)2-1-5-3-7-4-8-5/h1-4H,(H,7,8)(H,9,10)/b2-1-/i1+1,2+1,6+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LOIYMIARKYCTBW-BOHCNZJRSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)