Merck
34053
Supelco
Atrazine-d5
PESTANAL®, analytical standard
Szinonimák:
2-Chloro-4-pentadeuteroethylamino-6-isopropylamino-1,3,5-triazine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H9D5ClN5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
220.71
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
PESTANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
agriculture
environmental
Formátum
neat
tömegeltolódás
M+5
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])Nc1nc(Cl)nc(NC(C)C)n1
InChI
1S/C8H14ClN5/c1-4-10-7-12-6(9)13-8(14-7)11-5(2)3/h5H,4H2,1-3H3,(H2,10,11,12,13,14)/i1D3,4D2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MXWJVTOOROXGIU-SGEUAGPISA-N
Általános leírás
Atrazine-d5 is a deuterated labeled isotope of the triazine pesticide, atrazine.
Alkalmazás
Atrazine-d5 may be used as an analytical standard for the
determination of atrazine in water and soil samples using isotope dilution gas chromatography coupled with mass spectrometry.
Atrazine-d5 may also be used as an internal standard for the estimation of atrazine in water samples using solid-phase extraction and polar organic chemical integrative samplers (POCIS) followed by liquid chromatography with electrospray ionization-tandem mass spectrometry.(LC-ESI-MS/MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Jogi információk
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Célzott szervek
Heart
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Jiahua Guo et al.
Ecotoxicology and environmental safety, 201, 110737-110737 (2020-06-09)
Macrolide antibiotics are common contaminants in the aquatic environment. They are toxic to a wide range of primary producers, inhibiting the algal growth and further hindering the delivery of several ecosystem services. Yet the molecular mechanisms of macrolides in algae
Jianglin Peng et al.
Chemosphere, 266, 128933-128933 (2020-11-24)
As a macrolide antibiotic, clarithromycin (CLA) has a high detection rate in surface water and sewage treatment plant effluents worldwide, posing a considerably high ecological risk to aquatic ecosystem. However, algal transcriptome and metabolome in response to CLA remains largely
Determination of atrazine, lindane, pentachlorophenol, and diazinon in water and soil by isotope dilution gas chromatography/mass spectrometry.
Lopez-Avila V, et al.
Analytical Chemistry, 57(14), 2797-2801 (1985)
Liquid chromatography coupled with tandem mass spectrometry method for thirty-three pesticides in natural water and comparison of performance between classical solid phase extraction and passive sampling approaches
Lissalde S, et al.
Journal of Chromatography A, 1218(11), 1492-1502 (2011)
Sophie Lissalde et al.
The Science of the total environment, 488-489, 188-196 (2014-05-17)
This study focuses on how Polar Organic Chemical Integrative Samplers (POCIS) work in real environmental conditions. A selection of 23 polar pesticides and 8 metabolites were investigated by exposure of triplicates of integrative samplers in two rivers in France for
Cikkek
Analysis of 20 pharmaceutical compounds in calf serum using Supel™ Swift HLB SPE cartridge for cleanup and LC-MS determination and another commercially available HLB cartridge for comparison.