Fontos dokumentumok
202347
Poly(propylene glycol)
average Mn ~2,700
Szinonimák:
PPG, Poly(propylene oxide)
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
>1 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
<0.01 mmHg ( 20 °C)
leírás
functionality 1.8
molekulatömeg
average Mn ~2,700
tartalmaz
130-190 ppm proprietary phenolic antioxidant
törésmutató
n20/D 1.451
viszkozitás
630 cP(25 °C)(lit.)
hidroxil érték
37 mg KOH/g
oldhatóság
H2O: <0.01 % (w/w) at 25 °C
sűrűség
1.004 g/mL at 25 °C
SMILES string
CC(O)CO
InChI
1S/C6H14O3/c1-5(8)4-9-6(2)3-7/h5-8H,3-4H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DUFKCOQISQKSAV-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
445.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
229.44 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)