Merck
480282
Sigma-Aldrich
Poly(dimethylsiloxane), diglycidyl ether terminated
average Mn ~800
Szinonimák:
Octamethylcyclotetrasiloxane homopolymer, SRU,
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
NACRES:
NA.23
egyenérték súly
490 Epoxy
Minőségi szint
molekulatömeg
average Mn ~800
törésmutató
n20/D 1.424 (lit.)
viszkozitás
15 cSt(25 °C)(lit.)
sűrűség
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Self-healing soft electronic materials enable autonomous repair, reducing waste and costs in electronic devices.
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.
Related Content
We offer PDMS surface modification kit which allows for durable hydrophilization of various polydimethylsiloxane (PDMS) surfaces.