Fontos dokumentumok
1.00103
Supelco
Amidosulfuric acid
for analysis EMSURE®
Szinonimák:
Amidosulfuric acid, Amidosulfonic acid, Sulphamic acid, Sulfamidic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
H3NO3S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
97.09
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352301
EC index szám:
226-218-8
NACRES:
NA.21
pH:
1.2 (10 g/L in H2O)
Minőségi szint
termékcsalád
EMSURE®
Teszt
≥99% (acidimetric)
Forma
solid
technika/technikák
UV/Vis spectroscopy: suitable
izzítási maradék
≤200 ppm
pH
1.2 (10 g/L in H2O)
mp
205 °C (decomposition)
oldhatóság
213 g/L
sűrűség
2.13 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
600 kg/m3
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤100 ppm
nitrate (NO3-): ≤20 ppm
sulfate (SO42-): ≤200 ppm
kation nyomok
Fe: ≤5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[S](=O)(=O)([N+H3])[O-]
InChI
1S/H3NO3S/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IIACRCGMVDHOTQ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Optimisation of sample pre-treatment in the HG-AAS selenium analysis.: Explores methods to improve sample preparation using amidosulfuric acid in hydride generation atomic absorption spectroscopy, which is crucial for detecting selenium in environmental samples (Schloske et al., 2002).
  • [Preparation and use of amidosulfuric-acid-containing tablets for titration purposes].: Describes the formulation and application of amidosulfuric acid tablets designed for titration, simplifying quantitative analyses in chemical education and research (Subert and Chalabala, 1973).
Analízis megjegyzés
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Chloride (Cl): ≤ 100 ppm
Nitrate (NO): ≤ 20 ppm
Sulfate (SO): ≤ 200 ppm
Heavy metals (as Pb): ≤ 5 ppm
Fe (Iron): ≤ 5 ppm
Residue on ignition: ≤ 200 ppm
Jogi információk
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Dokumentumtár megtekintése
Afsheen Tabassum et al.
The International journal of oral & maxillofacial implants, 35(1), 141–149-141–149 (2019-06-12)
Autogenous bone grafts are considered a "gold standard." The success of autografts mainly depends on their ability to promote an osteogenic response. The aim of this study was to collect autogenous bone during implant osteotomy preparation using two different drilling