Merck
14845
Sigma-Aldrich
1,3-Bis(3-glycidyloxypropyl)tetramethyldisiloxane
≥95.0% (GC)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C16H34O5Si2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
362.61
Beilstein:
223966
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥95.0% (GC)
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.452
bp
184 °C/2 mmHg (lit.)
sűrűség
0.996 g/mL at 20 °C (lit.)
funkcionális csoport
ether
SMILES string
C[Si](C)(CCCOCC1CO1)O[Si](C)(C)CCCOCC2CO2
InChI
1S/C16H34O5Si2/c1-22(2,9-5-7-17-11-15-13-19-15)21-23(3,4)10-6-8-18-12-16-14-20-16/h15-16H,5-14H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MFIBZDZRPYQXOM-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
1,3-Bis(3-glycidyloxypropyl)tetramethyldisiloxane can be used:
  • As a starting material to synthesize functional poly(siloxane amine)s via an amine-epoxy click polymerization for material and biological applications.
  • To prepare polymer electrolyte membranes (PEM) for fuel cell applications.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
302.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
150 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Interpenetrating network-forming sulfonated poly (vinyl alcohol) proton exchange membranes for direct methanol fuel cell applications
Tseng C-Y, et al.
International Journal of Hydrogen Energy, 36, 11936-11945 (2011)
Novel clickable and fluorescent poly (siloxane amine) s for reusable adhesives and reprocessable elastomers
Zhou J, et al.
Polym. Chem., 11, 4780-4786 (2020)