Merck
308196
Sigma-Aldrich
2,6-Difluorophenyl isocyanate
97%
About This Item
Lineáris képlet:
F2C6H3NCO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
155.10
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
törésmutató
n20/D 1.4928 (lit.)
bp
60 °C/10 mmHg (lit.)
mp
22-25 °C (lit.)
funkcionális csoport
fluoro
isocyanate
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Fc1cccc(F)c1N=C=O
InChI
1S/C7H3F2NO/c8-5-2-1-3-6(9)7(5)10-4-11/h1-3H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YXHDLKWTPVMIOH-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
2,6-Difluorophenyl isocyanate may be used in chemical synthesis studies.
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
136.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
58 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)