Merck
476226
Sigma-Aldrich
2-(2-Ethylhexyloxy)ethanol
reagent grade, 97%
Szinonimák:
Ethylene glycol 2-ethylhexyl ether
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2OCH2CH2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
174.28
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
grade
reagent grade
Minőségi szint
Teszt
97%
törésmutató
n20/D 1.435 (lit.)
bp
229 °C (lit.)
sűrűség
0.892 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCC(CC)COCCO
InChI
1S/C10H22O2/c1-3-5-6-10(4-2)9-12-8-7-11/h10-11H,3-9H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OHJYHAOODFPJOD-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
228.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
109 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)